P0493
Monoclonal Anti-PRMT5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PRMT5-21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PRMT5-21, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
reatividade de espécies
mouse, hamster, bovine, canine, monkey, rat, human, chicken
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of human melanoma cell line G361
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado