MABT180
Anti-MLC-2 Antibody, clone 19D3.1
clone 19D3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, MLC-2, MLC-2v
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19D3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYL2(4633)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected MLC-2 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human skeletal muscle tissue lysate.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1