ZRB2629
Anti-MLC-2 Antibody, clone 1B16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Cardiac myosin light chain 2, MLC-2s/v, MLC-2v, Myosin light chain 2, slow skeletal/ventricular muscle isoform, Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, Ventricular myosin light chain 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B16, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 18.79 kDa
observed mol wt ~19 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse, rat, bovine
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MYL2(4633)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in fetal Bovine heart endothelial (FBHE) cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected MLC-2 in fetal Bovine heart endothelial (FBHE) cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected MLC-2 in C2C12 cells.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound MLC-2 peptide with a KD of 1.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:1,000 Dilution of this antibody detected MLC-2 in human heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição