ABE2863M
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase UBR5, EDD, EC:2.3.2.26, E3 ubiquitin-protein ligase, HECT domain-containing 1, HECT-type E3 ubiquitin transferase UBR5, Hyperplastic discs protein homolog, hHYD, Progestin-induced protein, EDD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBR5(51366)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5) in U2OS cells transefected with Luc or different EDD siRNA oligos (Smits, V.A., et. al. (2012). Cell Cycle. 11(4):715-20).
Immunoprecipitation Analysis: 2.5ul µL from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5?EDD) in U2OS cell lysate (Courtesy of Dr. Veronique Smits at Hospital Univers. Canarias, Spain).
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in U2OS cells (Courtesy of Dr. Veronique Smits at Hospital Univers. Canarias, Spain).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1