ABT10
Anti-CKAP5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cytoskeleton-associated protein 5, Colonic and hepatic tumor over-expressed gene protein, Ch-TOG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CKAP5(9793)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CKAP5 in A431 cells.
Descrição-alvo
Three isoforms are produced by alternative splicing with molecular weights of 225, 218, and 226 kDa
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cells
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1