07-413
Anti-dimethyl-Arginine Antibody, symmetric (SYM11)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-SYM11, Anti-dimethyl-Arginine, Symmetric Dimethyl-Arginine Ab
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- co-immunoprecipitation (co-IP)
- western blot analysis
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1