09-814
Anti-dimethyl-Arginine Antibody, asymmetric (ASYM25)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
dimethyl-arginine, asymmetric
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected dimethyl-Arginine on 10 µg of PRMT1 treated and untreated MEF cell lysates.
Descrição-alvo
Nota de análise
PRMT1 treated and untreated MEF cell lysates
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1