MAB1965
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, JB1A (J10)
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 Antibody, a.a. 82-87, clone JB1A (a.k.a. J10), ascites fluid, clone JB1A (J10), Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JB1A (J10), monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:100 Note: epitope is trypsin sensitive; cells should be prepared with PBS + EDTA (2mM) or other non-enzymatic methods. Blocking will not occur with trypsinized cells with JB1A.
Immunoprecipitation: 1:250-500
Western blotting (reducing, 115 kDa; non-reducing, 130 kDa): 1:1000-2000
Note: binding of antibody may be inhibited by magnesium ion concentrations exceeding 0.5mM.
Immunocytochemistry/Immunohistochemistry: JB1A can be used on unfixed cells in flow cytometry and culture {Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}. Often times fixing with 2-3% PFA for 5 minutes after primary antibody incubation will assist in obtain strong signals since it fixes the primary antibodies to the tissues.
FACS: JB1A has been primarily used against live cells at 1:200-1:500 followed by goat anti-mouse conjugated secondaries
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1