20-105
Malachite Green Solution A
Sinônimo(s):
Malachite Green Dye, Malachite Green Reagent, Malachite Green Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
For use in the malachite green assay kit.
Research Category
All
All
Qualidade
Routinely evaluated by Malachite Green Assay.
forma física
10mM ammonium molybdate, 1N HCl and 3.4% ethanol.
Armazenamento e estabilidade
2 years at 4°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2