32745
Malachite Green oxalate salt
for microscopy, crystalline, S. No.: 754
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Formulário
crystalline
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
S. No.: 754
pf
144-150 °C
solubilidade
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1450 at 609-619 nm in water
≥300 at 420-430 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
chave InChI
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
927.00 g/mol - the mass of 2 mol malachite green + 2 mol monohydrogen oxalate + 1 mol dihydrogen oxalate, or
463.50 g/mol - the mass of 1 mol malachite green + 1 mol monohydrogen oxalate + 0.5 mol dihydrogen oxalate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?