90903
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A
for microscopy
Sinônimo(s):
Malachite Green Solution according to Schaeffer and Fulton
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
linha de produto
BioChemika
Formulário
solution
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
adequação
spore forming microorganisms
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Componentes
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?