38978
Malachite Green solution
for microscopy
Sinônimo(s):
Basic Green 4, China Green, Victoria Green B, Aniline Green, Benzaldehyde green, CI 42000
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
adequação
bacteria
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)/C(c2ccccc2)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)
substituído por
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?