04551
Schaeffer and Fulton Spore Stain Kit
for microscopic observation of bacteria and endospores
Sinônimo(s):
Spore Stain Kit according to Schaeffer and Fulton
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
adequação
spore forming microorganisms
Categorias relacionadas
Descrição geral
In Schaeffer-Fulton`s method, a primary stain-malachite green is forced into the endospores by steaming the bacterial emulsion. Malachite green is water soluble and has a low affinity for cellular material, so vegetative cells may be decolorized with water. Vegetative cells are then counterstained with safranin. Endospores are green colored while bacteria show up as red bodies.
Aplicação
Schaeffer & Fulton′s Spore Stain-Kit is used for staining bacterial spores
Componentes
Kit contents:
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water,
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain B: Safarin O 5 g/l in water
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water,
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain B: Safarin O 5 g/l in water
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?