F7053
Anti-vinculina monoclonal
clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 116 kDa
reatividade de espécies
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using methanol/acetone fixed cultured bovine MDBK cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?