M4401
Monoclonal Anti-Myosin (Light Chains 20 kDa) antibody produced in mouse
clone MY-21, ascites fluid
Sinônimo(s):
Myosin Light Chain Antibody, Myosin Light Chain Antibody - Monoclonal Anti-Myosin (Light Chains 20 kDa) antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MY-21, monoclonal
peso molecular
antigen 20 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, chicken, pig, bovine, rabbit
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using human or chicken fibroblasts
western blot: suitable using denatured and reduced myosin of muscle
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... MYLK2(396356)
human ... MYLK2(85366)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis
- fluorescence immunohistochemistry
- confocal microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade