M7905
Monoclonal Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody produced in mouse
clone K36, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-KRP, Anti-MLCK, Anti-MLCK1, Anti-MLCK108, Anti-MLCK210, Anti-MMIHS, Anti-MMIHS1, Anti-MSTP083, Anti-MYLK1, Anti-smMLCK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K36, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
avian, mammals
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYLK(4638)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunoblot (diluted 1:10,000) analysis
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?