M8064
Anti-Myosin IIA, non muscle antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BDPLT6, Anti-DFNA17, Anti-EPSTS, Anti-FTNS, Anti-MATINS, Anti-MHA, Anti-NMHC-II-A, Anti-NMMHC-IIA, Anti-NMMHCA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~200 kDa
reatividade de espécies
rat, human, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells and cultured human Jurkat cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH9(4627)
rat ... Myh9(25745)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- fixed cell staining/ immunofluorescence staining
- immunoblot
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?