M7939
Anti-Myosin IIB, non-muscle antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Myosin-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~200 kDa
reatividade de espécies
rat, human, canine
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells, cultured rat NRK cells, and cultured human Jurkat cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Myh10(79433)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- stimulated emission depletion (STED) nanoscopy
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3