ABT1340
Anti-Myosin-10/MYH10/Myosin IIB Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Myosin-10, Cellular myosin heavy chain, type B, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, NMMHC-B, NMMHC II-b, NMMHC-IIB, Non-muscle myosin heavy chain B, Non-muscle myosin heavy chain Iib, MHC IIB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH10(4628)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected elevated MHC IIB expression in MDA-MB-468, MDA-MB-231, and MCF10A, while very low MHC IIB expression was detected in MCF7, T47D, BT-474, and SKBR3 (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MHC IIB levels in NMuMG murine mammary gland cells upon TGF-beta stimulation or shRNA-mediated hnRNP E1 knockdown. E1 overexpression obolished TGF-beta stimulated MHC IIB upregulation in NMuMG cells (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MHC IIB immunoreactivity localized to the rear and perinuclear regions of migrating and transmigrating hnRNP E1-knockdown murine mammary gland E1-shRNA NMuMG cells by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% TritonX-100-permeablized cells (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MHC IIB immunoreactivity predominantly in the SAM-expressing myoepithelial layer, but not the cytokeratin 8-expressing luminal layer, in 4% paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded mouse mammary tissue sections by fluorescent immunohistochemstry (Beach, J.R., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(44):17991-17996).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Myosin-10/MYH10/Myosin IIB in 10 µg of A549 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1