M7523
Anti-Myosin (Skeletal) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human or animal skeletal muscle
indirect immunofluorescence: 1:20 using human or animal sletetal muscle
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH13(8735) , MYH3(4621) , MYL1(4632)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
- immunofluorescence
- immunolocalization
- immunocytochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)