Documentos Principais
32670
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-fenilindol
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Amidinofenil)-6-indolecarbamidina, DAPI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
350.25
Beilstein:
4894417
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: soluble
H2O: soluble
fluorescência
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
chave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O DAPI é várias vezes mais sensível que o brometo de etídio para corar DNA em géis de agarose. Ele pode ser usado para footprinting de DNA por fotorreação, para detectar sondas aneladas em aplicações de blotting por meio da visualização específica do complexo dupla-fita e para estudar mudanças no DNA e analisar o teor de DNA durante a apoptose usando citometria de fluxo. Também foi demonstrado que a coloração de DAPI é um método de detecção sensível e específico para micoplasma.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sonda de ligação à fenda menor fluorescente e permeável a células para DNA. Liga-se à fenda menor do DNA dupla-fita (preferencialmente a DNA rico em AT), formando um complexo estável que fluoresce cerca de 20 vezes mais que o DAPI sozinho.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silvia Pivetti et al.
Science advances, 5(5), eaav1594-eaav1594 (2019-05-21)
Polycomb repressive complexes are evolutionarily conserved complexes that maintain transcriptional repression during development and differentiation to establish and preserve cell identity. We recently described the fundamental role of PRC1 in preserving intestinal stem cell identity through the inhibition of non-lineage-specific
Angus T Stock et al.
The Journal of experimental medicine, 211(5), 751-759 (2014-04-23)
Infection induces the expression of inflammatory chemokines that recruit immune cells to the site of inflammation. Whereas tissues such as the intestine and skin express unique chemokines during homeostasis, whether different tissues express distinct chemokine profiles during inflammation remains unclear.
Minggang Fang et al.
Journal of virology, 83(23), 12569-12578 (2009-09-18)
Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV) ac96 is a core gene, but its role in virus replication is still unknown. To determine its role in the baculovirus life cycle, we used the AcMNPV bacmid system to generate an ac96-null virus (vAc(96)(null)).
Sanna Koskiniemi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 7032-7037 (2013-04-11)
Rearrangement hotspot (Rhs) and related YD-peptide repeat proteins are widely distributed in bacteria and eukaryotes, but their functions are poorly understood. Here, we show that Gram-negative Rhs proteins and the distantly related wall-associated protein A (WapA) from Gram-positive bacteria mediate
François Binet et al.
Cell metabolism, 17(3), 353-371 (2013-03-12)
In stroke and proliferative retinopathy, despite hypoxia driven angiogenesis, delayed revascularization of ischemic tissue aggravates the loss of neuronal function. What hinders vascular regrowth in the ischemic central nervous system remains largely unknown. Using the ischemic retina as a model
Artigos
The recently developed Atto-dye labeled lectins have many applications, including carbohydrate, mitogenic and histochemical studies.
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation