268298
DAPI, Dihydrochloride
Cell-permeable DNA-binding dye.
Sinônimo(s):
DAPI, Dihydrochloride, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl
descrição
RTECS - NL5995050
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex ~359 nm
λem ~461 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[nH]1c2c(cc1c3ccc(cc3)C(=N)N)ccc(c2)C(=N)N.[H+].[H+]
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
chave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Binds preferentially to DNA rich in adenine and thymine
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3