Documentos
MAB1676
Sigma-Aldrich
Anti-Talin 1 Antibody, NT, a.a. 139-433, clone TA205
clone TA205, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ILWEQ, Anti-TLN, Anti-talin-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TA205, monoclonal
reatividade de espécies
rabbit, human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLN1(7094)
Especificidade
Human Talin. This antibody reacts with an N-terminal epitope in talin, between amino acids 139-433. On microinjection into whole cells MAB1676 disrupts actin stress fibers and focal contacts and inhibits cell motility.
Imunogênio
Epitope: N-terminus, a.a. 139-433
Aplicação
Anti-Talin 1 Antibody, N-terminus, a.a. 139-433, clone TA205 detects level of Talin & has been published & validated for use in IP, WB, IH.
Immunoblotting, recognizes a band at ~230kDa.
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Format: Purified
Liquid in 0.02 M PB pH 7.6, 0.25 M NaCl containing 0.1% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain between 2 and 8°C for up to six months.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2