SAB4200283
Anti-Tensin 1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-TNS1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
reatividade de espécies
rat, human, chicken
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat heart.
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells.
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human tensin 1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade