A2543
Anti-α-Actinin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CMD1AA, Anti-CMH23, Anti-MPD6, Anti-MYOCOZ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: suitable using cultured cells and chicken gizzard extract
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... ACTN2(396263) , ACTN4(396024)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- co-immunoprecipitation studies
- immunoblotting studies
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3