ABT1487
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-alpha-Actin Antibody, Smooth Muscle, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot immunostained smooth muscle cells in human uterus tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated smooth muscle alpha-Actin from 500 µg of C2C12 mouse myoblast lysate.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected smooth muscle alpha-Actin in 10 µg of C2C12 mouse myoblast lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1