MABT219
Anti-Actin Antibody, clone JLA20
clone JLA20, from mouse
Sinônimo(s):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JLA20, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (immunogen homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
Aplicação
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Me4405 melanoma cell lysate. (Thomas, W.D., et al. (2000). Journal of Immunology. 165:5612–5620.)
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin on 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
SK-BR3 cell lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2