113200
Anti-α-Actin Mouse mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
baboon, rabbit, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (see comments)
Paraffin Sections (1:50-1:75)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Fibroblasts, striated muscle, or myocardium
Smooth muscle cells of blood vessels and parenchymal tissue of intestine, testis, or ovary
Outras notas
Skalli, O., et al. 1989. J. Histochem. Cytochem37, 315.
Skalli, O., et al. 1986. J. Cell. Biol. 103, 2787.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2