A0480
Anti-Actin (plant) antibody, Mouse monoclonal
clone 10-B3 (MAbGPa), purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Actin (plant) antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10-B3 (MAbGPa), monoclonal
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
plant
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using corn leaves extracts
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Arabidopsis thaliana ... ACT8(841347)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Actin (plant) antibody recognizes actin in several plant species including Dictyostelium. In Arabidopsis, the antibody recognizes all eight actins isoforms (ACT1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 and 12).
Imunogênio
Aplicação
- two-layer phos-tag polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
- immunohistochemistry and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.