SAB4200689
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
clone 5C5, hybridoma cell culture supernatant
Sinônimo(s):
Actin alpha sarcomeric/skeletal, a-SCA, alpha-SCA, alpha-sarcomeric actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5C5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA2(59)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- indirect immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)