A5044
Monoclonal Anti-α-Actinin antibody produced in mouse
clone BM-75.2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-BDPLT15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BM-75.2, monoclonal
peso molecular
antigen 100 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, chicken
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTN1(87)
mouse ... Actn1(109711)