C2562
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan (Mixture) antibody produced in mouse
clone C-11+PCK-26+CY-90+KS-1A3+M20+A53-B/A2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan (mixture), Panck Antibody, Panck Antibody - Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan (Mixture) antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-11+PCK-26+CY-90+KS-1A3+M20+A53-B/A2, monoclonal
contém
7% horse serum and 15 mM sodium azide as preservative
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using protease-digested sections of human or animal tissues
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues
western blot: suitable
Isotipo
IgG1/IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) using protease-digested sections of human or animal tissues.
- Immunohistochemistry (frozen sections).
- Indirect immunofluorescence (at a working dilution of 1:100 using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues).
- Immunocytochemical labeling (immunofluorescence ) of cells.
- Western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?