Documentos Principais
SAB5500191
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
rabbit monoclonal, SP20
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anti-Vimentin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP20, tissue culture supernatant
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP20, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, rat, hamster, frog, chicken, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:200
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vimentin is the main intermediate filament protein in mesenchymal cells. This protein is believed to be involved with the intracellular transport of proteins between the nucleus and plasma membrane. Vimentin stains sarcomas of neural, muscle and fibroblast origin, but carcinomas which are generally negative. Melanomas, lymphomas and vascular tumors may all stain for Vimentin.
Imunogênio
Recombinant human vimentin protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody supplied as tissue culture supernatant in TBS/1% BSA buffer pH 7.5 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)