481001
Anti-Neutrophil Elastase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Neutrophil elastase antibody, Rabbit monoclonal antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELANE(1991)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (see comments)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição