E8140
Elastase from human leukocytes
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (Bradford)
Sinônimo(s):
Lysosomal elastase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human leucocytes
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥50 units/mg protein (Bradford)
peso molecular
29 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ELA2(1991) , ELANE(1991)
Aplicação
- to measure serum elastase activity
- in proteolytic digestion of fibronectin and salivary glands
- in neutrophil elastase (NE) activity assay
- cell-free NE digestion of E-cadherin
- scratch wound assay
- in a study that determined that fragments of Nle3-angiotensin(1-7) accelerate healing in dermal models
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Isoelectric point: pI = 8.77 - 9.55
Definição da unidade
forma física
Aplicação
inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.