E7280
Elafin
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, powder, >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE),
Sinônimo(s):
Elastase-specific inhibitor, skin-derived antileukoprotease
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Elafin human, >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae
recombinante
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE)
Formulário
powder
potência
1.7 x 10-10 M Ki (human leukocyte elastase)
4.2 x 10-10 M Ki (human proteinase 3)
peso molecular
~6 kDa
nº de adesão UniProt
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
enzyme | inhibits
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PI3(5266)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.