324682
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized, CAS 39445-21-1, is a serine protease that hydrolyzes proteins and peptides, especially at bonds adjacent to neutral amino acid residues.
Sinônimo(s):
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized
descrição
Merck USA index - 14, 3535
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥25 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
distilled water: 10 mg/mL
atividade externa
Chymotrypsin ≤0.2%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Mandl, I. 1962. Methods in Enzymol.5, 665.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3