MABS461
Anti-Neutrophil Elastase Antibody, clone AHN-10
clone AHN-10, from mouse
Sinônimo(s):
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AHN-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELANE(1991)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Neutrophil Elastase in human pancreatic tissue lysate (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Neutrophil Elastase in human pancreatic tissue lysate (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Neutrophil Elastase in human acinar cells (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Inhibition Analysis: This assay inhibits the elastinolytic actiity of purified human Neutrophil Elastase (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Neutrophil Elastase using purified Neutrophil Elastase (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Neutrophil Elastase in peripheral blood mononuclear cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2