SAB5703017
Anti-Neutrophil Elastase (ELANE) Antibody, clone 8X4E6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ELA2, GE, HLE, HNE, NE, PMN-E, SCN1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8X4E6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.3 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELANE(1991)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)