16-202A
Anticorpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clone JBW301, conjugado FITC
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenética & Função nuclear
Histonas
Qualidade
Citometria de fluxo: Células Jurkat de fase log foram tratadas com estaurosporina (1 μg/ml) pelo tempo indicado. A fosforilação da histona H2A.X (Ser 139) foi detectada conforme descrito no manual do Kit de Ensaio de fosforilação H2A.X (Citometria de fluxo), Catálogo # 17-344. As células foram analisadas num citómetro de fluxo Becton-Dickinson FACS-Calibur.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Células Jurkat tratadas com estaurosporina
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2