05-636-AF555
Anti-phospho-H2A.X Antibody (Ser139), clone JBW301, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: 0.05-1 μg/mL of a representative lot of the non-conjugated form of this antibody (Cat. # 05-636) detected phosphorylated histone H2A.X (Ser139) in acid extracted histone lysates from Jurkat cells treated with 0.5 μM staurosporine (Catalog # 19-123).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-Histone H2A.X (Ser139) in HeLa cells +/- Staurosporin treatment.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2