Z369667
SealPlate® film
sterile
Sinônimo(s):
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester film
esterilidade
sterile
Características
piercable: no
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific STR-SEAL-PLT
Parâmetros
-40 to +120 °C temperature
técnica(s)
ELISA: suitable
Comprimento
141 mm
L × C
7.94 cm × 14.1 cm
79.4 mm × 141 mm
Largura
79.4 mm
tamanho
Up to 1536 wells
cor
clear
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)