Z369659
SealPlate® film
non-sterile
Sinônimo(s):
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester film
esterilidade
non-sterile
Características
piercable: no
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
Parâmetros
-40 to +120 °C temperature
técnica(s)
ELISA: suitable
Comprimento
146 mm
L × C
7.94 cm × 14.6 cm
79.4 mm × 141 mm
Largura
79.4 mm
tamanho
Up to 1536 wells
cor
clear
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA
Conteúdo relacionado
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA