Z721557
AlumaSeal® 384 film
size 38 μm, thick aluminum foil sealing film for use with 384 well plates, non-sterile
Sinônimo(s):
384 well plate, HTS, PCR film, aluminum foil, aluminum sealing, microplate, pierceable, sealing foil
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum film (medical grade adhesive)
esterilidade
non-sterile
Características
piercable
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific F-384-100
técnica(s)
PCR: suitable
Comprimento
137.3 mm
L × C
8.25 cm × 13.73 cm
Largura
82.5 mm
tamanho
38 μm
Descrição geral
- Sealing film dimensions are 137.3 mm x 82.5 mm (13.5 mm end tab)
- Available as non-sterile only
- Pierceable
- Recommended temperature range between: -80 °C to +120 °C
- Certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)