05-636-AF647
Anti-phospho Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301, Alexa Fluor™ 647
clone JBW301, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Ser139) in staurosporin treated HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2