Documentos Principais
05-636-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifosfo-histona H2A.X (Ser139), clone JBW301
clone JBW301, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, 05-636-I | Sigma-Aldrich
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Descrição geral
A proteína histona H2A.X é um membro variante da família de histonas H2A que se distingue de outras histonas H2A por uma sequência única na extremidade carboxila. Esta sequência única é altamente conservada ao longo da evolução eucariótica e é rapidamente fosforilada por ATM ou ATR no quarto resíduo da extremidade carboxila (Serina 139 em H2A.X de mamíferos) em resposta a quebras da fita dupla do DNA (DSBs, do inglês double-strand breaks). A fosforilação da H2A.X é importante na formação de um complexo de reparo estável no local do dano ao DNA.
A fosforilação da H2A.X é uma resposta muito rápida ao dano ao DNA, ocorrendo em menos de um minuto após a exposição à radiação ionizante. A fosforilação de H2A.X ocorre independentemente da causa das quebras DSBs de DNA e a fosfo-H2A.X foi observada em resposta a estresses ambientais que resultam em quebras DSBs, bem como em eventos celulares programados, incluindo rearranjo de DNA e apoptose.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à fosfo-histona H2A humana. X (Ser139).
Aplicação
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:50-250 de um lote representativo detectou fosfo-histona H2A. X (Ser139) em células HeLa e A431.
Foi demonstrado que um lote anterior funcionou na imunofluorescência e imunoprecipitação de cromatina: Vide a referência (Meier, Andreas et al., 2007)
Análise de western blot: 0,05-1 μg/ml desse lote detectou histona H2A.X (Ser139) fosforilada em lisados de histona extraídos em ácido de células Jurkat tratadas com estaurosporina 0,5 μM (número do catálogo 19-123).
Imunocitoquímica: 2 μg/ml de um lote anterior de anticorpos detectaram histona H2A.X fosforilada em células HeLa tratadas com estaurosporina 0,5 μM por 4-6 horas.
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antifosfo-histona H2A.X (Ser139), clone JBW301, é um anticorpo monoclonal de camundongo altamente específico direcionado à fosfo-histona H2A.X e que foi testado em western blot, ICC, ChIP e imunofluorescência.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HeLa.
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou fosfo-histona H2A. X (Ser139) em 200 µg de células HeLa tratadas com estaurosporina.
Descrição-alvo
aproximadamente 17 kDa observado. Bandas não caracterizadas podem aparecer em alguns lisados.
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Qianlan Xu et al.
Protein & cell, 7(4), 236-249 (2016-03-24)
Meiotic recombination is carried out through a specialized pathway for the formation and repair of DNA double-strand breaks (DSBs) made by the Spo11 protein. The present study shed light on the functional role of cyclin, CYC2, in Tetrahymena thermophila which
Chitra Subramanian et al.
Molecular cancer research : MCR, 11(2), 173-181 (2012-12-12)
Ku70 was originally described as an autoantigen, but it also functions as a DNA repair protein in the nucleus and as an antiapoptotic protein by binding to Bax in the cytoplasm, blocking Bax-mediated cell death. In neuroblastoma (NB) cells, Ku70's
Lucas R Smith et al.
Molecular biology of the cell, 30(16), 1985-1999 (2019-06-13)
Tissue regeneration at an injured site depends on proliferation, migration, and differentiation of resident stem or progenitor cells, but solid tissues are often sufficiently dense and constricting that nuclei are highly stressed by migration. In this study, constricted migration of
Hong Zhang et al.
Oncology letters, 14(5), 5839-5844 (2017-11-09)
Breast cancer 1 (BRCA1) is one of the most common tumor suppressor genes in breast cancer. The BRCT domain of BRCA1 has been shown to have a critical role in tumor suppression. In a previous study, two de novo BRCT
Pierre-Alexandre Vidi et al.
Mutation research, 822, 27-33 (2017-08-29)
Agriculture in the United States employs youth ages ten and older in work environments with high pesticide levels. Younger children in rural areas may also be affected by indirect pesticide exposures. The long-term effects of pesticides on health and development