PLA0294
Goat anti-H2AX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
H2A histone family, H2A.X, H2A/X, H2AX, H2AX histone, histone H2A.x, member X
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
western blot: 1:1,000- 1:5,000
nº de adesão
P16104
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
goat ... H2AX(3014)
Imunogênio
forma física
Outras notas