H5912
Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
H2Ax Antibody, H2Ax Antibody - Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit, Anti-H2AXS139p
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 15 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of HeLa (human epitheloid carcinoma) cells or NIH3T3 mouse fibroblast cells treated with staurosporine
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AFX(3014)
mouse ... H2afx(15270)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2