Documentos
17-344
Sigma-Aldrich
Kit de ensaio de fosforilação H2A.X (citometria de fluxo)
The H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow cytometry) is a cell based assay formatted for flow cytometric detection of levels of phosphorylated Histone H2A.X.
Sinônimo(s):
Assay for H2A.X, Flow Cytometry Assay Kit, H2A.X Phosphorylation Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
A fosforilação da variante histona H2A.X é uma resposta rápida e sensível a quebras de fita dupla de DNA. O kit de ensaio de fosforilação H2A.X (citometria de fluxo) é um ensaio baseado em células formatado para detecção citométrica de fluxo de níveis de histona H2A.X fosforilada.
O kit de ensaio de fosforilação H2A.X (citometria de fluxo) é um ensaio baseado em células formatado para detecção citométrica de fluxo de níveis de histona H2A.X fosforilada. As células são cultivadas em microplacas, tratadas com agentes que induzem danos ao DNA ou apoptose, o que estimula a fosforilação de H2A.X. As células são então fixadas e permeabilizadas em preparação para coloração e detecção. A histona H2A.X fosforilada na serina 139 é detectada pela adição do conjugado anti-fosfo-histona H2A.X, FITC. As células são então escaneadas em um citômetro de fluxo para quantificar o número de células com coloração positiva para histona H2A.X fosforilada.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Embalagem
100 ensaios
Componentes
Anti-fosfo H2A.X, conjugado FITC
IgG de camundongo normal, conjugado FITC (Cat.# 12-487)
Solução de fixação 16X
Solução de permeabilização 10X
Solução de lavagem 10X
Qualidade
fosforilação da histona H2A.X
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Hongfeng Yuan et al.
The Journal of biological chemistry, 285(7), 5085-5096 (2009-12-17)
Acquired resistance through genetic mutations is a common phenomenon in several cancer therapies using molecularly targeted drugs, best exemplified by the BCR-ABL inhibitor imatinib in treating chronic myelogenous leukemia (CML). Overcoming acquired resistance is a daunting therapeutic challenge, and little
The effects of G2-phase enrichment and checkpoint abrogation on low-dose hyper-radiosensitivity.
Sarah A Krueger,George D Wilson,Evano Piasentin,Michael C Joiner,Brian Marples
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics null
Yu Wang et al.
Mutation research, 734(1-2), 20-29 (2012-05-09)
Berberine has been shown to possess anti-tumor activity against a wide spectrum of cancer cells. It inhibits cancer cell proliferation by inducing cell cycle arrest, at G1 and/or G2/M, and apoptosis. While it has been documented that berberine induces G1
Angelo Fortunato et al.
PLoS biology, 19(11), e3001471-e3001471 (2021-11-18)
Trichoplax adhaerens is the simplest multicellular animal with tissue differentiation and somatic cell turnover. Like all other multicellular organisms, it should be vulnerable to cancer, yet there have been no reports of cancer in T. adhaerens or any other placozoan.
Runtao Zhong et al.
RSC advances, 10(49), 29311-29319 (2020-08-07)
Immunofluorescence (IF) is a common method used in cell biology. The conventional protocol for IF staining is time and labor-intensive, operator dependent and reagent-consuming. Magnetic Bead (MB)-based microdevices are frequently utilized in cellular assays, but integration of simple and efficient