Documentos Principais
07-690
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-histona H3, CT, pan
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H3, Histone H3, H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies devido à homologia de sequências.
Reconhece a região da extremidade C da histona H3, Mr 17 kDa
Imunogênio
Peptídeo sintético conjugado com KLH correspondente à extremidade C da histona H3 humana.
Aplicação
Imunoprecipitação de cromatina:
Um laboratório independente relatou que este anticorpo imunoprecipita cromatina de leveduras.
O uso do anticorpo anti-histona H3, CT, pan (anticorpo policlonal de coelho) é validado em ChIP e WB para detectar a histona H3, também conhecida como H3, histona H3, membro T da família de histonas H3, histona 3 H3, agregado (cluster) de histona 3 H3.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em proteínas extraídas com ácidos de células HeLa sem tratamento, tratadas com butirato de sódio ou com colcemida.
Análise de western blot:
a diluição de 1:25.000-1:50.000 deste lote detectou a histona H3 de forma independente das modificações em proteínas extraídas com ácido de células HeLa sem tratamento, tratadas com butirato de sódio ou com colcemida.
Descrição-alvo
Aprox. 17 kDa
forma física
Antissoro de coelho diluído na proporção de 1:2 em tampão de armazenamento (Fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M e 0,1% de azida sódica) antes da adição de glicerol a 30%.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Reduced hepatic stellate cell expression of Kruppel-like factor 6 tumor suppressor isoforms amplifies fibrosis during acute and chronic rodent liver injury.
Ghiassi-Nejad, Z; Hernandez-Gea, V; Woodrell, C; Lang, UE; Dumic, K; Kwong, A; Friedman, SL
Hepatology null
Dynamic landscapes of four histone modifications during deetiolation in Arabidopsis.
Charron, JB; He, H; Elling, AA; Deng, XW
Plant Cell null
Histone modifications on the adrenergic induction of type II deiodinase in rat pinealocytes.
Chik, CL; Price, DM; Ho, AK
Molecular and cellular endocrinology null
Phosphorylation of RNA polymerase II CTD regulates H3 methylation in yeast.
Xiao, Tiaojiang, et al.
Genes & Development, 17, 654-663 (2003)
Chromatin fine structure of the c-MYC insulator element/DNase I-hypersensitive site I is not preserved during mitosis.
Komura, J; Ikehata, H; Ono, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null